05-1416
Anti-CD45 Antibody, clone IBL-5/25
clone IBL-5/25, from rat
Sinonimo/i:
CD45 associated protein, CD45-associated protein, Lymphocyte phosphatase-associated phosphoprotein, PTPRC-associated protein, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C-associated protein, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c
polyp
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IBL-5/25, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ptprc(19264)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
FUSION PARTNER: SP2/0 myeloma cell line
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this antibody detected CD45 in mouse colon tissue.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse colon tissue
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2