05-1403
Anti-Giα2 Antibody, clone L5
clone L5, from mouse
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L5, monoclonal
Reattività contro le specie
guinea pig (43%), rat (69%), bovine (100%), human (62%), mouse (69%)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNAI2(2771)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry(paraffin): Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of G-Protein Monoclonal Antibody: Testicular Cancer
Western Blot: A previous lot of this antibody was used at 1:500 - 1:1000, with detection by 125l-labeled anti-IgG. Labels a single protein band of 39 - 42 kDa in bovine and rat membranes
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected G I ALPHA 2 on 10 μg of Huvec lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Huvec cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2