Documenti
04-953
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-Smad2 (Ser465/467), clone A5S, monoclonale di coniglio
culture supernatant, clone A5S, Upstate®
Sinonimo/i:
Anti-Anti-CHTD8, Anti-Anti-JV18, Anti-Anti-JV18-1, Anti-Anti-LDS6, Anti-Anti-MADH2, Anti-Anti-MADR2, Anti-Anti-hMAD-2, Anti-Anti-hSMAD2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A5S, monoclonal
Reattività contro le specie
human, zebrafish, mouse, canine
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer465/pSer467)
Informazioni sul gene
human ... SMAD2(4087)
Descrizione generale
SMAD2 o Mothers against decapentaplegic homolog 2 è un polipeptide che, come descrive il nome, è un omologo del gene di Drosophila chiamato: "Mothers against decepentaplegic". Appartiene alla famiglia di proteine SMAD, che appartengono alla superfamiglia di modulatori TGFb. Come molti altri membri della famiglia TGFb, SMAD2 è coinvolta nella segnalazione cellulare. Modula le vie di segnalazione di attivina e TGFb. Interagisce con SARA (SMAD anchor for receptor activation) Il legame con i ligandi provoca la fosforilazione della proteina SMAD2, la sua dissociazione da SARA e quindi l′associazione con SMAD4. Viene quindi trasferita nel nucleo dove forma complessi con altre proteine​e agisce come fattore di trascrizione. SMAD2 è una SMAD regolata dal recettore (R-SMAD) ed è attivata dalla chinasi del recettore di tipo 1 della proteina morfogenetica ossea.
Specificità
Prevista reattività crociata con X. laevis sulla base di omologia di sequenza.
Riconosce la Smad2 fosforilata. Nessuna cross-reattività con Smad3.
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH corrispondente agli amminoacidi [pS]M[pS] in prossimità dei siti Ser465/467 della Smad2 umana
Applicazioni
Rileva la fosfo-Smad2 (Ser465/467) con l′anticorpo anti-fosfo-Smad2 (Ser465/467), clone A5S (monoclonale di coniglio), validato per analisi di WB.
Qualità
Testato di routine mediante immunoblot.
Descrizione del bersaglio
55-60 kDa
Linkage
Sostituisce: 05-953
Risultati analitici
Controllo
Lisati di cellule HL60, cellule HepG2 trattate con TGFa o cellule HepG2 trattate con TGFβ
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Linjia Jiang et al.
The Journal of experimental medicine, 215(5), 1337-1347 (2018-04-20)
Cell cycle quiescence is critical for hematopoietic stem cell (HSC) maintenance. TGF-β signaling in bone marrow niche has been identified in regulating HSC quiescence; however, the intrinsic regulatory mechanisms remain unclear. This study reports that Shp-1 knockout HSCs have attenuated
Oddrun Elise Olsen et al.
PloS one, 12(11), e0187349-e0187349 (2017-11-22)
Purified recombinant proteins for use in biomedical research are invaluable to investigate protein function. However, purity varies in protein batches made in mammalian expression systems, such as CHO-cells or HEK293-cells. This study points to caution while investigating effects of proteins
Shunsuke Sawada et al.
Molecular medicine reports, 13(3), 2023-2031 (2016-01-20)
Cytokines and their intercellular signals regulate the multipotency of mesenchymal stem cells (MSCs). The present study established the MSC lines SG‑2, ‑3, and ‑5 from the bone marrow of green fluorescent protein (GFP)‑transgenic mice. These cell lines clearly expressed mouse
Bedrich L Eckhardt et al.
PloS one, 13(5), e0195932-e0195932 (2018-05-17)
Inflammatory breast cancer (IBC) is a rare and aggressive presentation of invasive breast cancer with a 62% to 68% 5-year survival rate. It is the most lethal form of breast cancer, and early recognition and treatment is important for patient
R F Portela et al.
Journal of veterinary internal medicine, 28(3), 894-904 (2014-04-02)
Transforming growth factor beta 1 (TGFβ1) is a pleiotropic cytokine that contributes to reparative skeletal remodeling by inducing osteoblast proliferation, migration, and angiogenesis. Organic bone matrix is the largest bodily reservoir for latent TGFβ1, and active osteoblasts express cognate receptors