04-746
Anti-phospho-Histone H3 (Thr3) Antibody, clone JY325, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone JY325, Upstate®
Sinonimo/i:
H3T3P, Histone H3 (phospho T3)
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JY325, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr37)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Acid extracted proteins from mitotic HeLa cells (Catalog # 17-306) treated with colcemid
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1