04-283
Anti-phospho-EGFR (Tyr845) Antibody, clone 12A3
clone 12A3, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
ERBB, ERBB1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12A3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Includes EGF treated Hep2G cell lysate as a positive control