Documenti
MAT238925609
Matrix Scientific
2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzenecarbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.11
Numero MDL:
P. eboll.
147/0.1mm
Punto di fusione
58-60
Iupac Name
2-(2,4-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O2/c14-10-5-6-13(11(15)7-10)17-12-4-2-1-3-9(12)8-16/h1-8H
InChI
AEAYPCKDEZKJMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043258.html
Boiling point
147/0.1mm
Melting Point
58-60
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043258.html