Documenti fondamentali
MAT180693050
Matrix Scientific
4-Butyl-5-[1-(ethylsulfonyl)piperidin-3-yl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.49
Numero MDL:
Iupac Name
4-butyl-5-[1-(ethylsulfonyl)-3-piperidinyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C13H24N4O2S2/c1-3-5-9-17-12(14-15-13(17)20)11-7-6-8-16(10-11)21(18,19)4-2/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,15,20)
InChI
WIELFPNKUNBQDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/030829.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/030829.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)