MAT048694975
Matrix Scientific
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yloxy)-acetic acid
About This Item
Iupac Name
(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10O5/c11-10(12)6-15-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12)
InChI
HHBVMFFBGUGQMO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012771.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012771.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)