Documenti
MAT047025166
Matrix Scientific
1,2,3,4-Tetrahydropyrido-[4,3-b]-[1,8]-naphthyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.23
Numero MDL:
Punto di fusione
156-159(dec)
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydropyrido[2,3-b][1,6]naphthyridine
Inchi Code
1S/C11H11N3/c1-2-8-6-9-7-12-5-3-10(9)14-11(8)13-4-1/h1-2,4,6,12H,3,5,7H2
InChI
GJMMWESLLMXXPS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006973.html
Melting Point
156-159(dec)
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006973.html