Documenti
MAT047021924
Matrix Scientific
2-(2,4-Dichlorophenoxy)ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.06
Numero MDL:
P. eboll.
121-128/1 Torr
Punto di fusione
55-8
Iupac Name
2-(2,4-dichlorophenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O2/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11/h1-2,5,11H,3-4H2
InChI
PCCMNBRZMKANQD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/003099.html
Boiling point
121-128/1 Torr
Melting Point
55-8
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/003099.html