MAN428716337
Manchester Organics
2-tert-Butyl-1,3-diisopropylisourea
About This Item
Iupac Name
tert-butyl N-isopropyl-N'-[(E)-1-methylethyl]imidocarbamate
Inchi Code
1S/C11H24N2O/c1-8(2)12-10(13-9(3)4)14-11(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,12,13)
InChI
FESDUDPSRMWIDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)