LIF465533705
Life Chemicals Inc.
N-methylpent-4-yn-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-methylpent-4-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-3-4-5-6-7-2;/h1,7H,4-6H2,2H3;1H
InChI
OVIATPLXOPLOCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)