Documenti fondamentali
KEYH57C55D33
Key Organics / BIONET
3,5-dinitrobenzoic acid; methyl 4-(carbamimidoylsulfanyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.38
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-(carbamimidoylthio)benzoate 3,5-dinitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S.C7H4N2O6/c1-13-8(12)6-2-4-7(5-3-6)14-9(10)11;10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h2-5H,1H3,(H3,10,11);1-3H,(H,10,11)
InChI
LDOBMTIKDMMTCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NS-00141
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00141
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)