Documenti fondamentali
KEY465193400
Key Organics / BIONET
N-[3-(dimethylamino)propyl]-4-(2-fluorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.36
Numero MDL:
Iupac Name
N-[3-(dimethylamino)propyl]-4-(2-fluorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C17H20FN3O2/c1-21(2)9-5-8-19-17(23)15-10-12(11-20-15)16(22)13-6-3-4-7-14(13)18/h3-4,6-7,10-11,20H,5,8-9H2,1-2H3,(H,19,23)
InChI
QWWOJJFRTUQKAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-0045
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-0045
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)