Documenti
KEY402333675
Key Organics / BIONET
3-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]propan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.18
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H11F3N2O/c1-13-7(8(9,10)11)5-6(12-13)3-2-4-14/h5,14H,2-4H2,1H3
InChI
LFTUNITVEICFQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store under inert gas at 4C
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-1019
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-1019