Documenti fondamentali
KEY375227049
Key Organics / BIONET
4-fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.23
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Inchi Code
1S/C13H11F2N/c14-11-3-1-10(2-4-11)9-16-13-7-5-12(15)6-8-13/h1-8,16H,9H2
InChI
OQVIJNAAQBTAAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4358
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4358
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)