Documenti fondamentali
KEY267019866
Key Organics / BIONET
ethyl 1-thia-4-azaspiro[4.5]decane-6-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.8
Numero MDL:
Punto di fusione
183 - 185
Iupac Name
ethyl 1-thia-4-azaspiro[4.5]decane-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2S.ClH/c1-2-14-10(13)9-5-3-4-6-11(9)12-7-8-15-11;/h9,12H,2-8H2,1H3;1H
InChI
QRBRXLYGCLXWSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0733
Melting Point
183 - 185
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0733
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)