Documenti
ENAH987FB530
Enamine
N'-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylidene)pyridine-4-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.25
Numero MDL:
Punto di fusione
202-204
Iupac Name
N'-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-inden-2-ylidene)isonicotinohydrazide
Inchi Code
1S/C15H9N3O3/c19-13-10-3-1-2-4-11(10)14(20)12(13)17-18-15(21)9-5-7-16-8-6-9/h1-8H,(H,18,21)
InChI
WBRLZIXEQFIXCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588502
Melting Point
202-204
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588502