Documenti fondamentali
ENAH97EDEEB1
Enamine
{2,3-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-en-1-yl}methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.2
Numero MDL:
Iupac Name
2,3-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-en-1-ylmethylamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c8-5-7-3-1-6(2-4-7)9-10-7/h1,9-10H,2-5,8H2
InChI
LJCAOGSSXYBVMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431969
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)