Documenti fondamentali
ENAH95E733B1
Enamine
4,4,5,5-tetramethyl-2-{3-methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Peso molecolare:
208.11
Numero MDL:
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(3-methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H21BO2/c1-9(2)10(3,4)15-13(14-9)12-6-11(5,7-12)8-12/h6-8H2,1-5H3
InChI
LRIPYJIIRQIOGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760632
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760632
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)