Documenti
ENAH9453D8F9
Enamine
6-chloropyridine-3-sulfonic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.61
Numero MDL:
Punto di fusione
242-243
Iupac Name
6-chloro-3-pyridinesulfonic acid
Inchi Code
1S/C5H4ClNO3S/c6-5-2-1-4(3-7-5)11(8,9)10/h1-3H,(H,8,9,10)
InChI
NWKWBQDPHGDVAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6769787
Melting Point
242-243
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6769787