ENAH942F3067
Enamine
4-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N4.2ClH/c1-2-4-11(5-3-1)13-10-17(16-15-13)12-6-8-14-9-7-12;;/h1-5,10,12,14H,6-9H2;2*1H
InChI
CIVYFPHYIUPICC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26979397
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26979397
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)