Documenti fondamentali
ENAH9082352F
Enamine
2-amino-2-(naphthalen-2-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.24
Numero MDL:
Punto di fusione
162-164
Iupac Name
2-amino-2-(2-naphthyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c13-11(12(14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H,13H2,(H2,14,15)
InChI
FEMRCMIBYDSIIU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5287819
Melting Point
162-164
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5287819
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)