Documenti
ENAH90822FFF
Enamine
9-thiabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.25
Numero MDL:
Punto di fusione
210-211
Iupac Name
9-thiabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Inchi Code
1S/C8H12OS/c9-6-4-7-2-1-3-8(5-6)10-7/h7-8H,1-5H2
InChI
RCONYUCQGTXZGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228716
Melting Point
210-211
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228716