Documenti
ENAH90822FF9
Enamine
2-acetyl-5-fluorobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.15
Numero MDL:
Punto di fusione
121-126
Iupac Name
2-acetyl-5-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6FNO/c1-6(12)9-3-2-8(10)4-7(9)5-11/h2-4H,1H3
InChI
QPYDBZLGNHINTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129244
Melting Point
121-126
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129244