ENAH6591F66E
Enamine
2-chloro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClF3N/c1-4-3-12-6(8)2-5(4)7(9,10)11/h2-3H,1H3
InChI
MXHVZQKAPDIULO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480408
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480408
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)