ENAH6591F403
Enamine
5-formylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-formylimidazo[2,1-b]thiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4N2O3S/c10-3-4-1-8-7-9(4)2-5(13-7)6(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI
VLZPWFUTFSKFAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659530
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659530
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)