Documenti fondamentali
ENAH5802E8EF
Enamine
2-(3,5-dimethyl-1,1-dioxo-2H-1lambda6,2,6-thiadiazin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.23
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-methyl-5-methylene-1,1-dioxido-5,6-dihydro-2H-1,2,6-thiadiazin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O4S/c1-5-3-6(2)9(4-7(10)11)14(12,13)8-5/h3,8H,1,4H2,2H3,(H,10,11)
InChI
VKXYQWBLFDQCCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3551659
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3551659
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)