Documenti fondamentali
ENAH31552354
Enamine
1-(2,2-difluorocyclopropyl)-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.63
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
1-(2,2-difluorocyclopropyl)-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5ClF2N2O2S/c7-14(12,13)5-1-2-11(10-5)4-3-6(4,8)9/h1-2,4H,3H2
InChI
JNNJXAGZULYMIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746432
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746432
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)