ENAH315521A6
Enamine
2-[(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)methyl]benzonitrile hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-((2-aminothiazol-5-yl)methyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H9N3S.ClH/c12-6-9-4-2-1-3-8(9)5-10-7-14-11(13)15-10;/h1-4,7H,5H2,(H2,13,14);1H
InChI
UOAFUGDABQYJSI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739703
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739703
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)