Documenti
ENAH315518BE
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.12
Numero MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)5-1-4(2-5)3-10/h3-5H,1-2H2
InChI
AHPTZVMFIUSJTA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3615744