ENAH30499577
Enamine
methyl 2,3-diethyl-3-(2-methylbutyl)oxirane-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 2,3-diethyl-3-(2-methylbutyl)oxirane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24O3/c1-6-10(4)9-12(7-2)13(8-3,16-12)11(14)15-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI
GOKILJTYSNZHIK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-700316
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)