Documenti fondamentali
ENAH3045AB94
Enamine
1,4-diaminocyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
Iupac Name
1,4-diaminocyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c8-5-1-3-7(9,4-2-5)6(10)11/h5H,1-4,8-9H2,(H,10,11)
InChI
NXXVAESNIUKCIV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-149315
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)