Documenti fondamentali
ENAH30368503
Enamine
4-(3-fluorooxetan-3-yl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.18
Numero MDL:
Iupac Name
4-(3-fluorooxetan-3-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c11-10(6-13-7-10)9-3-1-8(5-12)2-4-9/h1-5H,6-7H2
InChI
JHAYHXUSOPKDRZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697081
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)