ENAH303684ED
Enamine
hexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5-one
About This Item
Iupac Name
tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5(3H)-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-7-1-5-3-9-4-6(5)2-7/h5-6H,1-4H2
InChI
YNDZEULKVPLNDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692709
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692709
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)