Documenti fondamentali
ENAH303681BD
Enamine
1-amino-7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.68
Numero MDL:
Iupac Name
1-amino-7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO.ClH/c1-8(2)6-3-4-9(8,10)7(11)5-6;/h6H,3-5,10H2,1-2H3;1H
InChI
LBAGCDJGJNAKMT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729729
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729729
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)