Documenti fondamentali
ENAH3035E582
Enamine
4-(trichloromethyl)oxan-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.49
Numero MDL:
Iupac Name
4-(trichloromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
Inchi Code
1S/C6H9Cl3O2/c7-6(8,9)5(10)1-3-11-4-2-5/h10H,1-4H2
InChI
HWJVEYYSLHKMCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496241
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496241
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)