ENAH2C557D34
Enamine
5-bromo-6-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran
About This Item
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)4-7(6)10/h3-4H,1-2H2
InChI
OZYJDXKIXMQKFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474326
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474326
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)