ENAH2C55730D
Enamine
2-amino-3-(4-sulfanylphenyl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-amino-3-(4-mercaptophenyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO2S.ClH/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(13)4-2-6;/h1-4,8,13H,5,10H2,(H,11,12);1H
InChI
UHEJEDDDHQDWRR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009374
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009374
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)