Documenti fondamentali
ENAH2C5572A4
Enamine
3-bromo-6-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.06
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-2-3-8-7(9)4-10-11(8)5-6/h2-5H,1H3
InChI
QUQBHRPPPWMKIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009047
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009047
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)