ENAH2C556973
Enamine
5-bromo-4-methylfuran-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C6H5BrO2/c1-4-2-5(3-8)9-6(4)7/h2-3H,1H3
InChI
MRBPTPZVRAXMAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Dry Ice
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663419
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663419
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)