ENAH2C556760
Enamine
N,3-dimethyl-1,2-thiazol-4-amine
About This Item
Iupac Name
N,3-dimethylisothiazol-4-amine
Inchi Code
1S/C5H8N2S/c1-4-5(6-2)3-8-7-4/h3,6H,1-2H3
InChI
QWOYUOKWODFSCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657650
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657650
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)