Documenti fondamentali
ENAH11E2934D
Enamine
3,3-difluorocyclobutane-1-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.15
Numero MDL:
Iupac Name
3,3-difluorocyclobutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C4H6F2S/c5-4(6)1-3(7)2-4/h3,7H,1-2H2
InChI
DKCJNWOPNZOCMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1948723
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1948723
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)