Documenti fondamentali
ENAH11DCF71C
Enamine
bicyclo[3.2.1]octan-8-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.67
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,5S)-bicyclo[3.2.1]octan-8-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-8-6-2-1-3-7(8)5-4-6;/h6-8H,1-5,9H2;1H
InChI
VOZGQFKRYTUBRF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49953
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49953
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)