Documenti fondamentali
ENAH0CD46532
Enamine
3-bromo-4-(2,2-difluoroacetamido)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.55
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
3-bromo-4-(2,2-difluoroacetamido)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5BrClF2NO3S/c9-5-3-4(17(10,15)16)1-2-6(5)13-8(14)7(11)12/h1-3,7H,(H,13,14)
InChI
KADLNGDATBTDNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708527
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708527
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)