Documenti fondamentali
ENAH0CD463DC
Enamine
2-bromo-6-methanesulfinyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.11
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-(methylsulfinyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O3S/c1-17(16)6-3-4(9(11,12)13)2-5(10)7(6)8(14)15/h2-3H,1H3,(H,14,15)
InChI
KURAAZNTDRAAIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708734
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708734
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)