Documenti
ENAH049F2C95
Enamine
(1-bromo-2,2-difluoroethenyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.03
Numero MDL:
Iupac Name
(1-bromo-2,2-difluorovinyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI
JTOBSYSRCKFQFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697772