Documenti fondamentali
ENAH049F2C4F
Enamine
2-[cyano(cyclopropyl)methoxy]ethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.68
Numero MDL:
Iupac Name
2-(cyano(cyclopropyl)methoxy)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H10ClNO3S/c8-13(10,11)4-3-12-7(5-9)6-1-2-6/h6-7H,1-4H2
InChI
HTWASPFTCAYWTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699899
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699899
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)