Documenti
ENAH049F1F63
Enamine
ethyl 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.2
Numero MDL:
Punto di fusione
165-168
Iupac Name
ethyl 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-2-12-8(11)3-5-10-6-4-9-7-10/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI
KKKUPBGJXHDOFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781040
Melting Point
165-168
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781040