ENAH0424BACA
Enamine
ethyl 2-[(1E)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene]acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl (2E)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylideneethanoate
Inchi Code
1S/C13H14O2/c1-2-15-13(14)9-11-8-7-10-5-3-4-6-12(10)11/h3-6,9H,2,7-8H2,1H3/b11-9+
InChI
KRGWQDMTJGWQFM-PKNBQFBNSA-N
1 of 4
Questo articolo | SML2665 | SML0805 | SML1149 |
---|---|---|---|
powder | powder | powder | powder |
−20°C | 2-8°C | 2-8°C | −20°C |
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | DMSO: 2 mg/mL, clear | DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | DMSO: 10 mg/mL, clear |
white to beige | white to beige | white to beige | white to beige |
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1460258
Certificati d'analisi (COA)
Ti serve un CdA esemplificativo?
Questo è un Certificato d’Analisi (CdA) campione; esso potrebbe non essere rappresentativo di un lotto di prodotto recente.